2-Fluorbenzoesäure

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: o-Fluorobenzoic acid

SB00741.250 SB00741.1
MAYBSB00741.250EA 0 EUR
MAYBSB00741.250 MAYBSB00741.1
2-Fluorbenzoesäure
2-Fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₅FO₂
Molecular Weight: 140,11 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002405
CAS-Nummer: 445-29-4
EINECS: 207-158-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR