2-Fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Fluorobenzoic acid
001700-100G
001700-500G
001700-1KG
FLUO001700-100GEA
31.1
EUR
FLUO001700-100G
FLUO001700-500G
FLUO001700-1KG
2-Fluorbenzoesäure
2-Fluorbenzoesäure
Formel:
C₇H₅FO₂ Molecular Weight: 140,11 g/mol Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 121…124 °C Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002405 CAS-Nummer: 445-29-4 EINECS: 207-158-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...