3,4,5-Trifluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
002067-5G 002067-25G
FLUO002067-5GEA 34.1 EUR
FLUO002067-5G FLUO002067-25G
3,4,5-Trifluorbenzoesäure
3,4,5-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molecular Weight: 176,09 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 97…99 °C
MDL: MFCD00074962
CAS-Nummer: 121602-93-5