3,4-Difluorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15876.03 A15876.06 A15876.14
A15876.03EA 17.8 EUR
A15876.03 A15876.06 A15876.14
3,4-Difluorbenzoesäure ≥98%
3,4-Difluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 455-86-7 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Odour: Odourless Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 2085848 MDL No.: MFCD00011672
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158.1 g/mol
Siedepunkt: 242
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011672
CAS-Nummer: 455-86-7
EINECS: 207-249-6