3,4-Difluorbenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SB01146.1 SB01146.10 SB01146.50
MAYBSB01146.1EA 0 EUR
MAYBSB01146.1 MAYBSB01146.10 MAYBSB01146.50
3,4-Difluorbenzoesäure
3,4-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158.1 g/mol
Siedepunkt: 242
Schmelzpunkt: 119…122 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011672
CAS-Nummer: 455-86-7
EINECS: 207-249-6