3,4-Difluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
002080-25G 002080-100G 002080-500G
FLUO002080-25GEA 34.1 EUR
FLUO002080-25G FLUO002080-100G FLUO002080-500G
3,4-Difluorbenzoesäure
3,4-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 119…122 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011672
CAS-Nummer: 455-86-7
EINECS: 207-249-6