3,5-Difluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001417-25G 001417-100G 001417-500G
FLUO001417-25GEA 36.9 EUR
FLUO001417-25G FLUO001417-100G FLUO001417-500G
3,5-Difluorbenzoesäure
3,5-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158,1 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010323
CAS-Nummer: 455-40-3