3-Fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
002167-25G 002167-100G 002167-500G
FLUO002167-25GEA 36.9 EUR
FLUO002167-25G FLUO002167-100G FLUO002167-500G
3-Fluorbenzoesäure
3-Fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₅FO₂
Molecular Weight: 140.11 g/mol
Siedepunkt: 251
Schmelzpunkt: 122
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002489
CAS-Nummer: 455-38-9
EINECS: 207-248-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable