4-Fluorbenzoesäure ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A14129.14 A14129.22 A14129.36
A14129.14EA 33.5 EUR
A14129.14 A14129.22 A14129.36
4-Fluorbenzoesäure ≥98%
4-Fluorbenzoesäure

Purity: 98% CAS No.: 456-22-4 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 183-187° Beilstein Reference: 1906922 Merck Reference: 14,4171 MDL No.: MFCD00002530

Formel: C₇H₅FO₂
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183…187 °C
Dichte: 1,470
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002530
CAS-Nummer: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 14,4171

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR