4-Fluorbenzoesäure

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

DSHS00957.250 DSHS00957.1
CHMPDSHS00957.250EA 0 EUR
CHMPDSHS00957.250 MAYBDSHS00957.1
4-Fluorbenzoesäure
4-Fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₅FO₂
Molecular Weight: 140,11 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002530
CAS-Nummer: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 13,04198

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR