4-Fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
001711-100G
001711-500G
001711-1KG
FLUO001711-100GEA
31.1
EUR
FLUO001711-100G
FLUO001711-500G
FLUO001711-1KG
4-Fluorbenzoesäure
4-Fluorbenzoesäure
Formel:
C₇H₅FO₂ Molecular Weight: 140,11 g/mol Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 185 °C Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002530 CAS-Nummer: 456-22-4 EINECS: 207-259-0 Merck Index: 13,04198 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...