Pentafluorbenzoesäure ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid

A12396.06 A12396.14
A12396.06EA 26.4 EUR
A12396.06 A12396.14
Pentafluorbenzoesäure ≥99%
Pentafluorbenzoesäure

Purity: 99% CAS No.: 602-94-8 Molecular Formula: C7HF5O2 Formula Weight: 212.07 Melting Point: 100-104° Boiling Point: 219-221° MDL No.: MFCD00002406

Formel: C₇HF₅O₂
Molecular Weight: 212.08 g/mol
Siedepunkt: 219…221 °C
Schmelzpunkt: 100…104 °C
Dichte: 1.942 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002406
CAS-Nummer: 602-94-8
EINECS: 210-026-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR