Pentafluorbenzoesäure

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid

002837-25G 002837-100G 002837-1KG
FLUO002837-25GEA 36.9 EUR
FLUO002837-25G FLUO002837-100G FLUO002837-1KG
Pentafluorbenzoesäure
Pentafluorbenzoesäure
Formel: C₇HF₅O₂
Molecular Weight: 212.08 g/mol
Siedepunkt: 220
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Dichte: 1.942 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002406
CAS-Nummer: 602-94-8
EINECS: 210-026-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR