4-Fluoranthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-fluorobenzoic acid
B21907.03
B21907.06
B21907.03EA
63.4
EUR
B21907.03
B21907.06
4-Fluoranthranilsäure 98%
4-Fluoranthranilsäure
Purity: 98%
CAS No.: 446-32-2
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Melting Point: 192-196°
Beilstein Reference: 2803665
Formel:
C₇H₆FNO₂ Molecular Weight: 155,13 g/mol Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 192…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075553 CAS-Nummer: 446-32-2 EINECS: 207-163-9 |