4-Fluoranthranilsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
CFF771. 003979.1G 003979-5G 003979-25G
CHMPCFF771.EA 0 EUR
CHMPCFF771. FLUO003979.1G FLUO003979-5G FLUO003979-25G
4-Fluoranthranilsäure
4-Fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 198…199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075553
CAS-Nummer: 446-32-2
EINECS: 207-163-9