5-Fluoranthranilsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
308940010 308940050
ACRO308940010EA 51.7 EUR
ACRO308940010 ACRO308940050
5-Fluoranthranilsäure 97%
5-Fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155.13 g/mol
Siedepunkt: 305
Schmelzpunkt: 181…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055566
CAS-Nummer: 446-08-2
EINECS: 207-159-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %