5-Fluoranthranilsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
B21458.03 B21458.06 B21458.14
B21458.03EA 61.5 EUR
B21458.03 B21458.06 B21458.14
5-Fluoranthranilsäure ≥98%
5-Fluoranthranilsäure
Purity: 98+% CAS No.: 446-08-2 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2803664
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 182…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055566
CAS-Nummer: 446-08-2
EINECS: 207-159-7