5-Fluoranthranilsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
CFF772. 003126-25G 003126-5G 003126-100G
CHMPCFF772.EA 0 EUR
CHMPCFF772. FLUO003126-25G FLUO003126-5G FLUO003126-100G
5-Fluoranthranilsäure
5-Fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155.13 g/mol
Siedepunkt: 305
Schmelzpunkt: 186
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055566
CAS-Nummer: 446-08-2
EINECS: 207-159-7