6-Fluoranthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10919.03 A10919.06 A10919.14
A10919.03EA 34 EUR
A10919.03 A10919.06 A10919.14
6-Fluoranthranilsäure 98%
6-Fluoranthranilsäure
Purity: 98% CAS No.: 434-76-4 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 165-167° Beilstein Reference: 3540926
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067781
CAS-Nummer: 434-76-4