6-Fluoranthranilsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
CFF773. 003980-5G 003980-25G
CHMPCFF773.EA 0 EUR
CHMPCFF773. FLUO003980-5G FLUO003980-25G
6-Fluoranthranilsäure
6-Fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 165…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067781
CAS-Nummer: 434-76-4