4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid
L20128.03
L20128.06
L20128.03EA
44.7
EUR
L20128.03
L20128.06
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 944-43-4
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.11
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2121117
Formel:
C₇H₃F₄NO₂ Molecular Weight: 209.1 g/mol Schmelzpunkt: 182…184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007647 CAS-Nummer: 944-43-4 EINECS: 213-409-6 |