4-Amino-3-fluorbenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-3-fluorobenzoic Acid
CFF775.
FL13032.POR
013032-5G
013032-1G
013032-25G
CHMPCFF775.EA
0
EUR
CHMPCFF775.
CHMPFL13032.POR
FLUO013032-5G
FLUO013032-1G
FLUO013032-25G
4-Amino-3-fluorbenzoesäure
4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₆FNO₂ Molecular Weight: 155.13 g/mol |
MDL:
MFCD01660374 CAS-Nummer: 455-87-8 EINECS: 207-250-1 |