2-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
|
Achtung
|
7R-0042.1
7R-0042.10
7R-0042.5
7R-0042.500
BIOT7R-0042.1EA
0
EUR
BIOT7R-0042.1
BIOT7R-0042.10
BIOT7R-0042.5
BIOT7R-0042.500
2-Fluor-4-nitrobenzoesäure
2-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₄FNO₄ |
MDL:
MFCD00275565 CAS-Nummer: 403-24-7 |