4-Fluor-3-nitrobenzoesäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

305060050 305060250
ACRO305060050EA 35.2 EUR
ACRO305060050 ACRO305060250
4-Fluor-3-nitrobenzoesäure 98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
Molecular Weight: 185.11 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 120…126 °C
MDL: MFCD00007058
CAS-Nummer: 453-71-4
EINECS: 207-221-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 126 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR