3-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001544-1G 001544-5G 001544-25G
FLUO001544-1GEA 31.1 EUR
FLUO001544-1G FLUO001544-5G FLUO001544-25G
3-(Trifluormethoxy)benzoesäure
3-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206.12 g/mol
Siedepunkt: 272
Schmelzpunkt: 91…92 °C
MDL: MFCD00041501
CAS-Nummer: 1014-81-9
EINECS: 213-802-2