4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
TL00376.1 TL00376.10
MAYBTL00376.1EA 0 EUR
MAYBTL00376.1 MAYBTL00376.10
4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 153,4 °C
MDL: MFCD00002541
CAS-Nummer: 330-12-1
EINECS: 206-352-3