4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001545-10G 001545-100G 001545-25G
FLUO001545-10GEA 43.1 EUR
FLUO001545-10G FLUO001545-100G FLUO001545-25G
4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206,12 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 153,4 °C
MDL: MFCD00002541
CAS-Nummer: 330-12-1
EINECS: 206-352-3