1,2-Difluor-4-iodbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluoroiodobenzene
A11339.06 A11339.14
A11339.06EA 32.6 EUR
A11339.06 A11339.14
1,2-Difluor-4-iodbenzol ≥99%
1,2-Difluor-4-iodbenzol
Purity: 99% CAS No.: 64248-58-4 Molecular Formula: C6H3F2I Formula Weight: 239.99 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 177-178° Beilstein Reference: 2081099 MDL No.: MFCD00044630
Formel: C₆H₃F₂I
Molecular Weight: 239,99 g/mol
Siedepunkt: 177…178 °C
Dichte: 1,990
Flammpunkt: 72 °C (161 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044630
CAS-Nummer: 64248-58-4