1,2-Difluor-4-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluoroiodobenzene
004819-5G 004819-25G
FLUO004819-5GEA 0 EUR
FLUO004819-5G FLUO004819-25G
1,2-Difluor-4-iodbenzol
1,2-Difluor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₃F₂I
Molecular Weight: 239,99 g/mol
Siedepunkt: 177 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044630
CAS-Nummer: 64248-58-4