1,2-Diiodtetrafluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
010455-5G
010455-1G
FLUO010455-5GEA
0
EUR
FLUO010455-5G
FLUO010455-1G
1,2-Diiodtetrafluorbenzol
1,2-Diiodtetrafluorbenzol
Formel:
C₆F₄I₂ |
MDL:
MFCD00019011 CAS-Nummer: 2708-97-6 EINECS: 220-303-3 |