1,3-Difluor-4-iodbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Difluoroiodobenzene, 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
A10798.09 A10798.18
A10798.09EA 30.3 EUR
A10798.09 A10798.18
1,3-Difluor-4-iodbenzol ≥99%
1,3-Difluor-4-iodbenzol
Purity: 99% CAS No.: 2265-93-2 Molecular Formula: C6H3F2I Formula Weight: 239.99 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5580 Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 2081078 MDL No.: MFCD00040151
Formel: C₆H₃F₂I
Molecular Weight: 239,99 g/mol
Siedepunkt: 175…176 °C
Dichte: 2,006
Flammpunkt: 67 °C (152 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040151
CAS-Nummer: 2265-93-2