1,4-Diiodtetrafluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
010456-5G 010456-1G
FLUO010456-5GEA 365 EUR
FLUO010456-5G FLUO010456-1G
1,4-Diiodtetrafluorbenzol
1,4-Diiodtetrafluorbenzol
Formel: C₆F₄I₂
MDL: MFCD00001055
CAS-Nummer: 392-57-4
EINECS: 206-877-8