1-Fluor-3-iodbenzol 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoroiodobenzene
204480050 204480250
ACRO204480050EA 25.2 EUR
ACRO204480050 ACRO204480250
1-Fluor-3-iodbenzol 99% stabilisiert
1-Fluor-3-iodbenzol
Formel: C₆H₄FI
Molecular Weight: 222 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,89 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
MDL: MFCD00001044
CAS-Nummer: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper