1-Fluor-3-iodbenzol ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Fluoroiodobenzene

A11706.14 A11706.22
A11706.14EA 75.1 EUR
A11706.14 A11706.22
1-Fluor-3-iodbenzol ≥99%
1-Fluor-3-iodbenzol

Purity: 99% CAS No.: 1121-86-4 Molecular Formula: C6H4FI Formula Weight: 222.00 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5840 Melting Point: -42° Boiling Point: 77-78°/19mm Beilstein Reference: 2039305 MDL No.: MFCD00001044

Formel: C₆H₄FI
Molecular Weight: 222 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,898
Flammpunkt: 67 °C (152 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001044
CAS-Nummer: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR