1-Fluor-3-iodbenzol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 3-Fluoroiodobenzene

001183-100G 001183-25G
FLUO001183-100GEA 230 EUR
FLUO001183-100G FLUO001183-25G
1-Fluor-3-iodbenzol
1-Fluor-3-iodbenzol
Formel: C₆H₄FI
Molecular Weight: 222 g/mol
Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,89 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001044
CAS-Nummer: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR