2-Fluor-6-iodbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
006243-1G
006243-5G
006243-25G
FLUO006243-1GEA
31.1
EUR
FLUO006243-1G
FLUO006243-5G
FLUO006243-25G
2-Fluor-6-iodbenzoesäure
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FIO₂ Molecular Weight: 266,01 g/mol Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 123…126 °C |
MDL:
MFCD00042289 CAS-Nummer: 111771-08-5 |