2,3,4-Trifluoranilin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
SB01064.1 SB01064.10 SB01064.50
MAYBSB01064.1EA 0 EUR
MAYBSB01064.1 MAYBSB01064.10 MAYBSB01064.50
2,3,4-Trifluoranilin
2,3,4-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147.1 g/mol
Siedepunkt: 174
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011737
CAS-Nummer: 3862-73-5
EINECS: 407-170-9
UN: 3082
ADR: 9 III