2,3,4-Trifluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
001805-25G
001805-100G
001805-250G
FLUO001805-25GEA
31.1
EUR
FLUO001805-25G
FLUO001805-100G
FLUO001805-250G
2,3,4-Trifluoranilin
2,3,4-Trifluoranilin
Formel:
C₆H₄F₃N Molecular Weight: 147.1 g/mol Siedepunkt: 174 Schmelzpunkt: 14…15 °C Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011737 CAS-Nummer: 3862-73-5 EINECS: 407-170-9 UN: 3082 ADR: 9 III |