2,3,5,6-Tetrafluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001355-5G 001355-25G 001355-10G
FLUO001355-5GEA 55.4 EUR
FLUO001355-5G FLUO001355-25G FLUO001355-10G
2,3,5,6-Tetrafluoranilin
2,3,5,6-Tetrafluoranilin
Formel: C₆H₃F₄N
Molecular Weight: 165,09 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 1,744 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007644
CAS-Nummer: 700-17-4
EINECS: 211-840-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III