2,3,6-Trifluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
001839-1G
001839-5G
FLUO001839-1GEA
48.8
EUR
FLUO001839-1G
FLUO001839-5G
2,3,6-Trifluoranilin
2,3,6-Trifluoranilin
Formel:
C₆H₄F₃N Molecular Weight: 147,1 g/mol Siedepunkt: 150…151 °C (1013 hPa) Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00012369 CAS-Nummer: 67815-56-9 UN: 2941 ADR: 6.1,III |