2,4,5-Trifluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
001414-5G 001414-100G 001414-25G
FLUO001414-5GEA 0 EUR
FLUO001414-5G FLUO001414-100G FLUO001414-25G
2,4,5-Trifluoranilin
2,4,5-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147.1 g/mol
Siedepunkt: 170
Schmelzpunkt: 60
MDL: MFCD00007649
CAS-Nummer: 367-34-0
EINECS: 206-692-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III