2,4,6-Trifluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
001887-10G 001887-50G
FLUO001887-10GEA 67.1 EUR
FLUO001887-10G FLUO001887-50G
2,4,6-Trifluoranilin
2,4,6-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147,1 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…34 °C
MDL: MFCD00007650
CAS-Nummer: 363-81-5
EINECS: 206-660-8
UN: 2926
ADR: 4.1,III