2,4-Difluoranilin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
114590100 114590250 114591000
ACRO114590100EA 25 EUR
ACRO114590100 ACRO114590250 ACRO114591000
2,4-Difluoranilin 99%
2,4-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 170 °C (753 mmHg)
Schmelzpunkt: –7,5 °C
Dichte: 1,268 g/cm³
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007648
CAS-Nummer: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03171
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine