2,4-Difluoranilin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13673.14 A13673.22 A13673.36
A13673.14EA 29.9 EUR
A13673.14 A13673.22 A13673.36
2,4-Difluoranilin ≥99%
2,4-Difluoranilin
Purity: 99% CAS No.: 367-25-9 Molecular Formula: C6H5F2N Formula Weight: 129.11 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.5070 Odour: Characteristic Melting Point: -8 to -7° Boiling Point: 168-170° Beilstein Reference: 2802556 Merck Reference: 14,3147 UN No.: 2941 MDL No.: MFCD00007648
Formel: C₆H₅F₂N
Molecular Weight: 129.11 g/mol
Siedepunkt: 168…170 °C
Schmelzpunkt: –8 °C…–7 °C
Dichte: 1.281
Flammpunkt: 62 °C (143 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007648
CAS-Nummer: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
UN: 2941
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03171