2,4-Difluoranilin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SB00555.1 SB00555.10 SB00555.50
MAYBSB00555.1EA 0 EUR
MAYBSB00555.1 MAYBSB00555.10 MAYBSB00555.50
2,4-Difluoranilin
2,4-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molecular Weight: 129.11 g/mol
Siedepunkt: 170
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1.268 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007648
CAS-Nummer: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
UN: 2941
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03171