2,4-Difluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
001428-100G
001428-500G
001428-2.5KG
FLUO001428-100GEA
36.9
EUR
FLUO001428-100G
FLUO001428-500G
FLUO001428-2.5KG
2,4-Difluoranilin
2,4-Difluoranilin
Formel:
C₆H₅F₂N Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 1,268 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007648 CAS-Nummer: 367-25-9 EINECS: 206-687-5 UN: 2941 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03171 |