2,5-Difluoranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Difluorbenzolamin
A10272.09 A10272.18
A10272.09EA 42 EUR
A10272.09 A10272.18
2,5-Difluoranilin ≥98%
2,5-Difluoranilin
Purity: 98% CAS No.: 367-30-6 Molecular Formula: C6H5F2N Formula Weight: 129.11 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5130 Odour: Characteristic Melting Point: 13-14° Boiling Point: 171-174° Beilstein Reference: 2802549 UN No.: 2941 MDL No.: MFCD00007651
Formel: C₆H₅F₂N
Molecular Weight: 129,11 g/mol
Siedepunkt: 171…174 °C
Schmelzpunkt: 13…14 °C
Dichte: 1,285
Flammpunkt: 68 °C (154 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007651
CAS-Nummer: 367-30-6
EINECS: 206-690-1
UN: 2941
ADR: 6.1,III