2,5-Difluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2,5-Difluorbenzolamin
001931-500G 001931-100G 001931-25G
FLUO001931-500GEA 294 EUR
FLUO001931-500G FLUO001931-100G FLUO001931-25G
2,5-Difluoranilin
2,5-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molecular Weight: 129.11 g/mol
Siedepunkt: 176
Schmelzpunkt: 13
Dichte: 1.285 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007651
CAS-Nummer: 367-30-6
EINECS: 206-690-1
UN: 2941
ADR: 6.1 III