2,6-Difluoranilin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Difluorphenylamin
188270050
188270250
188271000
ACRO188270050EA
31.6
EUR
ACRO188270050
ACRO188270250
ACRO188271000
2,6-Difluoranilin 97%
2,6-Difluoranilin
Formel:
C₆H₅F₂N Molecular Weight: 129.11 g/mol Siedepunkt: 51…52 °C (15 mmHg) Dichte: 1.199 g/cm³ Flammpunkt: 43 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007655 CAS-Nummer: 5509-65-9 EINECS: 226-853-0 UN: 1992 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |