2-Fluoranilin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
119270250
119271000
119275000
ACRO119270250EA
33.6
EUR
ACRO119270250
ACRO119271000
ACRO119275000
2-Fluoranilin 99+%
2-Fluoranilin
Formel:
C₆H₆FN Siedepunkt: 182…183 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –29 °C Dichte: 1,151 g/cm³ Flammpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007642 CAS-Nummer: 348-54-9 EINECS: 206-478-9 UN: 1992 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |